Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3030,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 18 470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H25N3O6 · xC12H23N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
355.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
250-764-6
NACRES:
NA.22
3030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+H2](C3CCCCC3)C2CCCCC2.[n]1(cnc(c1)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H25N3O6.C12H23N/c1-15(2,3)24-13(22)18-11(12(20)21)7-10-8-19(9-17-10)14(23)25-16(4,5)6;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h8-9,11H,7H2,1-6H3,(H,18,22)(H,20,21);11-13H,1-10H2/t11-;/m0./s1
InChI key
WBGMQHNUPJENDC-MERQFXBCSA-N
General description
Chroniona pochodna histydyny tylko dla krytycznego etapu sprzęgania w Boc SPPS. Po sprzężeniu dwie grupy Boc są rozszczepiane jednocześnie przez TFA.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1.5 in methanol): +24.0 - +29.0 °
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1.5 in methanol): +24.0 - +29.0 °
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-0124
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?