Przejdź do
8.53077
Boc-Aib-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-Aib-OH, N-α-t.-Boc-α-aminoisobutyric acid, N-α-t.-Boc-α-methylalanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
927,00 zł
787,95 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.24
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
250-421-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32160406
787,95 zł
Cena katalogowa927,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(=C(/[O-])\OC(C)(C)C)/C(C)(C)C(=O)O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-8(2,3)14-7(13)10-9(4,5)6(11)12/h1-5H3,(H,10,13)(H,11,12)/p-1
InChI key
MFNXWZGIFWJHMI-UHFFFAOYSA-M
General description
Standardowy blok konstrukcyjny do wprowadzania reszt aminokwasowych kwasu aminoizomasłowego przez Boc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-0203
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Aib-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)