Przejdź do
8.53084
Boc-N-Me-Phe-OH . DCHA
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-N-Me-Phe-OH . DCHA, N-α-t.-Boc-N-α-methyl-L-phenylalanine dicyclohexylammonium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21NO4 · xC12H23N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.33
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
174-177 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+H2](C3CCCCC3)C2CCCCC2.N([C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)[O-])(C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO4.C12H23N/c1-15(2,3)20-14(19)16(4)12(13(17)18)10-11-8-6-5-7-9-11;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h5-9,12H,10H2,1-4H3,(H,17,18);11-13H,1-10H2/t12-;/m0./s1
InChI key
MFORGORUOHHLHW-YDALLXLXSA-N
General description
Standardowy budulec do wprowadzania reszt aminokwasowych fenyloalaniny przez Boc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -28.5 - -23.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-9010
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)