Merck
8.53086
Boc-D-Trp-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-D-Trp-OH, N-α-t.-Boc-D-tryptophan
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.34
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
226-042-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-])cccc2
InChI
1S/C16H20N2O4/c1-16(2,3)22-15(21)18-13(14(19)20)8-10-9-17-12-7-5-4-6-11(10)12/h4-7,9,13,17H,8H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)/p-1/t13-/m1/s1
InChI key
NFVNYBJCJGKVQK-CYBMUJFWSA-M
General description
Standardowy blok konstrukcyjny do wprowadzania reszt aminokwasowych D-tryptofanu przez Boc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in AcOH): 18.0 - 22.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-13-0001
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-D-Trp-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)