Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 707,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.21
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
707,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(=C(/[O-])\OC(C)(C)C)/[C@H](C)C(=O)O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/p-1/t5-/m1/s1
InChI key
QVHJQCGUWFKTSE-RXMQYKEDSA-M
General description
Standardowy blok konstrukcyjny do wprowadzania reszt aminokwasowych D-alaniny przez Boc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
href="https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/peptide-synthesis/boc-resin-cleavage">Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
href="https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/peptide-synthesis/boc-resin-cleavage">Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in AcOH): 22.5 - 27.5 °
Purity (TLC(011B)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in AcOH): 22.5 - 27.5 °
Purity (TLC(011B)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-13-0002
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-D-Ala-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?