Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 601,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2400,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9670,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
601,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
A hyper acid-labile resin for the Fmoc SPPS of protected peptide amides via mild 1% TFA cleavage [1,2]. The resin can be readily reductively alkylated to provide a support suited to the synthesis of secondary carboxamides [3].This resin has also been employed to produce protected peptide fragments in which the C-terminal carboxylic acid group is blocked as a hydroxymethylphenoxy-β-alaninamide ester [4] .
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Application
- Determining the Hydrophobicity Index of Protected Amino Acids and Common Protecting Groups: Discusses the synthesis of peptide sequences using Sieber Amide resin for its acid-labile properties. (Gavva et al., 2023).
- Smart biomaterials: Surfaces functionalized with proteolytically stable osteoblast-adhesive peptides: Utilizes Sieber Amide resin for surface functionalization techniques in biomaterials. (Zamuner et al., 2017).
- A 99mTc-tricine-HYNIC-labeled peptide targeting the melanocortin-1 receptor for melanoma imaging: Describes the use of Sieber Amide resin in the synthesis of radiolabeled peptides for diagnostic imaging. (Shamshirian et al., 2016).
Analysis Note
Color (visual): white to light yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.40 - 0.80 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 5.2 ml/g
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in DMF): ≥ 5.2 ml/g
The polymer matrix is copoly (styrene - 1% DVB) 100 -200 mesh
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.40 - 0.80 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 5.2 ml/g
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in DMF): ≥ 5.2 ml/g
The polymer matrix is copoly (styrene - 1% DVB) 100 -200 mesh
Other Notes
Replaces: 01-64-0059
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?