Przejdź do
8.55019
Żywica p-węglanu nitrofenylu Wang
Novabiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352005
eCl@ss:
32060113
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reactivity: amine reactive
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
General description
Związane z żywicą estry węglanu p-nitrofenylu łatwo reagują z aminami, dając odpowiednie karbaminiany związane z żywicą. Leznoff [1] jako pierwszy zademonstrował użyteczność takich żywic w syntezie w fazie stałej, przygotowując monoacylowane diaminy z symetrycznych diamin. Podobnie, Dressman i wsp. [2] użyli amidów aminokwasów związanych z żywicą karbaminianową do wytworzenia hydantoin za pomocą strategii cyklizacji / rozszczepiania za pośrednictwem zasady. Aminy związane z p-nitrofenylowym węglanem żywicy Wang mają podobne właściwości chemiczne do amin chronionych metoksybenzyloksykarbonylem. Związany z żywicą karbaminian jest zatem rozszczepiany za pomocą TFA lub hydrogenolizy w celu uzyskania wolnej aminy [3]. Alternatywnie, rozszczepienie przez redukcję wodorkiem litowo-glinowym może być wykorzystane do wytworzenia N-metyloamin [4], a Raju i Kogan [5] wykorzystali tę żywicę do przygotowania sulfonamidów przez acylowanie unieruchomionych aryloamin i rozszczepienie LiOH lub NaOMe. Analogiczna żywica węglanowa p-nitrofenylu przygotowana z żywicy NovaSyn TGA została wykorzystana jako nośnik do immobilizacji amidyn w fazie stałej [6]. Żywica ta została również wykorzystana do syntezy poliamin [7, 8] oraz do immobilizacji indoli [9] i odczynników guanidynylujących [10]. Obciążenie tej żywicy można określić ilościowo, mierząc uwalnianie p-nitrofenolanu [11].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły obciążania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] D. M. Dixit, et al. (1978) Israel J. Chem, 17, 248.
[2] B. A. Dressman, et al. (1996) Tetrahedron Lett., 37,937.
[3 ] J. R. Hauske, et al. (1995) Tetrahedron Lett., 36, 1589.
[4] C. Y. Ho & M. J. Kukla (1997) Tetrahedron Lett., 38, 2799.
[5] B. Raju & T. P. Kogan (1997) Tetrahedron Lett., 38, 3373.
[5] A. K. Ghosh, et al. (2001) J. Org. Chem., 66, 2161.
[6] R. Mohan, et al. (1998) Bioorg. Med. Chem. Lett., 8, 1877.
[7] S. Tomasi, et al. (1998) Bioorg. Med. Chem. Lett., 8, 635.
[8 ] N. D. Hone & L. J. Payne (2000) Tetrahedron Lett., 41, 6149.
[ 9] A. L. Smith, et al. (2000) Bioorg. Med. Chem. Lett., 10, 2693.
[10] A. K. Ghosh, et al. (2001) J. Org. Chem., 66, 2161.
[11] A. Paio, et al. (2003) Tetrahedron Lett., 44, 1867.
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading / photometric determination of p-nitrophenol released upon treatment with piperidine / DMF: 0.60 - 1.20 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene - 1% DVB ), 100 - 200 mesh.
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0123
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)