Przejdź do
8.55029
N-cykloheksylokarbodiimid, N′-metylopolistyren
Novabiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
868,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3450,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 430,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
868,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: carboxyl reactive
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
General description
N-cykloheksylokarbodiimid, N-metylopolistyren [1] jest idealnym narzędziem do pośredniczenia w reakcjach sprzęgania w fazie roztworu. Zazwyczaj amina i kwas karboksylowy są traktowane 2-3-krotnym nadmiarem żywicy w DCM lub DMF [2,3]; niewielki nadmiar składnika karboksylowego nad składnikiem aminowym jest często stosowany w celu doprowadzenia reakcji do końca. Ponieważ nadmiar produktów ubocznych kwasu i mocznika pozostaje przyłączony do żywicy pod koniec reakcji, produkt można zwykle wyizolować w postaci czystej przez filtrację i odparowanie mieszaniny reakcyjnej. Reakcje można przyspieszyć przez dodanie pomocniczych nukleofili, takich jak HOBt; można je usunąć za pomocą poliaminy lub TBD-polistyrenu. Żywica ta była również stosowana w połączeniu z DMAP do pośredniczenia w tworzeniu estrów [4].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] G.M Weinshenker, et al. (1988) Org. Synth., Coll. Vol. VI, 951.
[2] Y. Guan, et al. (2000) J. Comb. Chem., 2, 297.
[ 3] K. Senton, et al. (2003) J. Comb. Chem., 5, 336.
[4] M. Cano, et al. (2002) J. Org. Chem., 67, 129.
Analysis Note
Color (visual): slightly beige to brown
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined by HPLC after reaction of Z-Phe-OH with cyclohexylamine): ≥ 1.3 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-2 % DVB), 200 - 400 mesh.
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0211
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)