Przejdź do
8.55052
Żywica Mca NovaTag®
Novabiochem®
Synonim(y):
N-Mca-NÆ-Fmoc-ethylenediamine MPB-AM resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
480,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2340,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352116
eCl@ss:
32150312
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
15-25°C
General description
Żywica Mca NovaTag jest idealnym narzędziem do syntezy substratów peptydowych FRET opartych na parze fluoroforów 7-metoksykumaryny (Mca) i 2,4-dinitrofenylu (Dnp). Żywica wstępnie załadowana fluoroforem Mca może być stosowana bezpośrednio w Fmoc SPPS. Po złożeniu peptydu, grupę Dnp można wprowadzić za pomocą Fmoc-Lys(Dnp)-OH, aby po rozszczepieniu TFA uzyskać pożądany substrat peptydowy FRET.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.20 - 0.50 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly styrene - 1 % DVB 100 - 200 mesh
Other Notes
Zastępuje: 04-12-3902
Legal Information
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVATAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)