Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
5410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
NovaGel, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
alcohol
storage temp.
2-8°C
General description
Żywica ta jest przygotowywana przez derywatyzację aminometylowego NovaGel za pomocą znakowanego TFA łącznika kwasu 4-hydroksymetylofenoksyoctowego. Żywice NovaGel łączą wysoką funkcjonalność żywic polistyrenowych z doskonałymi właściwościami pęcznienia nośników typu PEG-PS [1].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] J. H. Adams, et al. (1998) J. Org. Chem., 63, 3706.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] J. H. Adams, et al. (1998) J. Org. Chem., 63, 3706.
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.50 - 0.80 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.50 - 0.80 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0284
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?