Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 577,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2150,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352005
577,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
General description
Żywica [3-((etylo-Fmoc-amino)-metylo)indol-1-ylo] acetylo AM jest niezwykle użytecznym nośnikiem do produkcji N-etyloamidów peptydowych, N-etylo podstawionych karboksyamidów i sulfonamidów [1]. Po uprzednim usunięciu grupy Fmoc, obciążenie żywicy aminokwasami Fmoc można przeprowadzić za pomocą HATU/DIPEA. Rozszczepienie za pomocą TFA bezpośrednio dostarcza produkt N-etyloamid.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] K. G. Estep, et al. (1998) J. Org. Chem., 63, 5300.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] K. G. Estep, et al. (1998) J. Org. Chem., 63, 5300.
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.80 - 1.10 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 100 - 200 mesh
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.80 - 1.10 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 100 - 200 mesh
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0398
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?