Przejdź do
8.55122
Żywica NovaPEG Wang
Novabiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
51171641
eCl@ss:
32039090
Aby zapytać o ten produkt 8.55122, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
NovaPEG, Novabiochem®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
alcohol
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Doskonały nośnik do syntezy kwasów peptydowych metodą Fmoc SPPS. Nośnik ma doskonałe właściwości pęcznienia w szerokim zakresie rozpuszczalników, w tym w wodzie, MeCN, MeOH, DCM, DMF, THF i toluenie. W badaniach porównawczych stwierdzono, że żywica ta daje lepsze wyniki niż nośniki na bazie polistyrenu w syntezie hydrofobowych peptydów. Stwierdzono również, że wysoka hydrofilowość jest korzystna dla testów immunologicznych na żywicy z bibliotekami peptydów jeden-kulka-jeden peptyd [1].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] F. Albericio, et al. Plakat zaprezentowany na 18th American Peptide Symposium, San Diego, czerwiec 2005.
[ 1] F. Garcia-Martin, et al. (2006) J. Comb. Chem., 8, 213.
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0474
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)