Przejdź do
8.56004
Fmoc-Asn(Trt)-Wang resin (100-200 mesh)
Novabiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
450,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6790,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
General description
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a C-terminal asparagine amino-acid residue by Fmoc SPPS.
This pre-loaded Wang resin is prepared using a synthesis-tested base resin, to ensure reproducibility and efficacy in SPPS. Loading of the Fmoc-amino acid is carried out under conditions to minimize enantiomerization and dipeptide formation, the values of which are provided on the COA. The lot number of the batch of Fmoc-amino acid used to prepare the resin is also provided on the COA, to provide transparency and traceability.
Associated Protocols and Technical Articles
Associated Protocols and Technical Articles
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.40 - 1.00 mmol/g
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
Content Dipeptide (HPLC): ≤ 0.50 % (a/a)
Novabiochem Fmoc amino acid: lot number
The qualitiy of this resin has been confirmed by the successful synthesis of the 21mer peptide related to myelin oligodendrocyte glycoprotein (35-55), with an Fmoc-Val-Wang resin made from the same batch of base resin.
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 100 - 200 mesh.
Other Notes
Replaces: 04-12-2046
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)