Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 636,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2540,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 190,00 zł 9511,50 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Fmoc-Gly-NovaSyn® TGT, Novabiochem®
Quality Segment
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
General description
Wstępnie załadowana żywica do syntezy kwasów peptydowych i chronionych fragmentów peptydów zawierających C-końcową resztę aminokwasową glicyny metodą Fmoc SPPS. Baza NovaSyn® TG jest kompozytem nisko usieciowanego polistyrenu i 3000-4000 M.W. glikolu polietylenowego. Synteza peptydów jest przeprowadzana na końcach łańcuchów PEG, które zostały sfunkcjonalizowane za pomocą hiper-kwasowego, labilnego łącznika alkoholu 4-karboksytrytylowego. Zastosowanie tego nieporęcznego łącznika typu tritylowego pomaga zapobiegać tworzeniu się diketopiperazyny, które może wystąpić podczas obróbki piperydyną żywic dipeptydylowych zabezpieczonych Fmoc.,, Obróbka żywicy peptydylowej 20% TFE w DCM lub 1% TFA w DCM odszczepia produkt od żywicy bez wpływu na standardowe grupy zabezpieczające łańcuch boczny znakowane TFA. Standardowe rozszczepienie TFA uwalnia w pełni zdeprotezowany peptyd.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe:
[ 1] K. Barlos, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 3947.
[2] K. Barlos, et al. (1993) Ann. Chem., 215.
[3] R. Steinauer, et al. w "Innovations & Perspectives in Solid Phase Synthesis", R. Epton (Ed.), Mayflower Scientific Ltd., Birmingham, 1994, str. 689.
[4] K. Barlos & D. Gatos w "Fmoc solid phase peptide synthesis: a practical approach", W. C. Chan & P. D. White (Eds.), Oxford University Press, Oxford, 2000, str. 218.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe:
[ 1] K. Barlos, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 3947.
[2] K. Barlos, et al. (1993) Ann. Chem., 215.
[3] R. Steinauer, et al. w "Innovations & Perspectives in Solid Phase Synthesis", R. Epton (Ed.), Mayflower Scientific Ltd., Birmingham, 1994, str. 689.
[4] K. Barlos & D. Gatos w "Fmoc solid phase peptide synthesis: a practical approach", W. C. Chan & P. D. White (Eds.), Oxford University Press, Oxford, 2000, str. 218.
Application
Fmoc-Gly-NovaSyn® TGT został użyty do przygotowania hydrazynopeptydów jako półproduktów w półsyntezie glikopeptydów.
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.10 - 0.30 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The base resin is PEG-PS-copoymer (90µm), functionalised with 4-carboxy-tritylchloride.
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.10 - 0.30 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The base resin is PEG-PS-copoymer (90µm), functionalised with 4-carboxy-tritylchloride.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-2711
Legal Information
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?