Przejdź do
8.56110
Fmoc-Gly-Wang resin LL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
245,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
601,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6620,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
General description
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a C-terminal glycine amino-acid residue by Fmoc SPPS. Prepared from a low load Wang resin, to help facilitate the synthesis of longer peptides.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.20 - 0.40 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 100 - 200 mesh. The resin is endcapped after coupling the amino acid derivative.
Other Notes
Replaces: 04-12-2080
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)