Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
450 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 383,00 zł |
Informacje o tej pozycji
383,00 zł
vapor pressure
173 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
liquid
autoignition temp.
215 °C (Information refers to the main component.)
expl. lim.
1.5-12.4 % (v/v) Information refers to the main component.)
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
manufacturer/tradename
Novabiochem®
bp
65-66 °C/1013 hPa (Information refers to the main component.)
mp
-108.5 °C (Information refers to the main component.)
transition temp
flash point -22 °C (Information refers to the main component.)
storage temp.
2-30°C
General description
- 857012.0450: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (28/405 neck finish)
- 857012.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Legal Information
Słowo ostrzegawcze
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F - closed cup - Information refers to the main component.
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C - closed cup - Information refers to the main component.
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?