Przejdź do
8750-OP
Bufor TAE
OmniPur® Grade, 25X, Premixed Powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41105319
Prześlij zapytanie
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
fine powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
color
white
shipped in
ambient
General description
Każda saszetka zawiera 1L 25X buforu TAE (1X = 0,04M TRIS, 0,04M octan, 0,001M EDTA). Klasa biologii molekularnej.
Specyfikacje:
DNaza: Nie wykryto
pH w 25°C: 8,2-8,4
Proteaza: Nie wykryto
RNaza: Nie wykryto
Rozpuszczalność (10%, woda): Aby przejść test
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie do stosowania w lekach, żywności ani w gospodarstwie domowym.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bufor TAE
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)