Przejdź do
901756
Rurka zanurzeniowa
for use with 25L withdrawal system, 2 in. adapter (threaded)
Synonim(y):
Rurka zanurzeniowa 25 l bęben do adaptera gwintowanego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
605,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121516
eCl@ss:
32040203
605,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
fitting
2 in. adapter (threaded)
compatibility
for use with 25L withdrawal system
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Aby dostosować systemy wycofywania do każdego wymagania, zapewniamy klientom odpowiednie rurki zanurzeniowe dla każdego rozmiaru opakowania odpowiedniego dla różnych systemów wycofywania. Rurka zanurzeniowa do systemu pobierania 1.06710.0001
do suwaka z oksydowanego oksydowanego o długości 25 l do systemów mocowania z adapterem 2"
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
902591901748902592
description
for use with 25L withdrawal system, 2 in. adapter (threaded)
description
for use with 190L withdrawal system, 2 in. adapter (threaded)
description
for use with 10 L stainless steel barrels
description
for use with 185 L stainless steel barrels
fitting
2 in. adapter (threaded)
fitting
2 in. adapter (threaded)
fitting
-
fitting
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
compatibility
for use with 25L withdrawal system
compatibility
for use with 190L withdrawal system
compatibility
for use with 10 L stainless steel barrels
compatibility
for use with 185 L stainless steel barrels
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rurka zanurzeniowa
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)