Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 14 400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
14 400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
self-closing
compatibility
for use with 10-30L drums and barrels with thread G3/8
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Różne środowiska i indywidualne zastosowania klientów wymagają specjalnych opcji wycofania. Dla każdego specjalnego zastosowania dostępne są zoptymalizowane dysze, np. oddzielna dysza napełniająca dla poszczególnych długości rurek. Ta dysza napełniająca jest częścią zamienną do 9.67100.9090.
samozamykający, do beczek 10-30 l, z gwintem G3/8
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description self-closing, for use with 10-30L drums and barrels with thread G3/8 | description - | description PTFE tube, stainless steel coating, tube L 80 cm, self-closing, for rapid action connector | description - |
| compatibility for use with 10-30L drums and barrels with thread G3/8 | compatibility - | compatibility - | compatibility - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| feature self-closing | feature - | feature self-closing | feature - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?