Przejdź do
A001
NovaSeptum Stojak na worek, pojedyncze próbkowanie, dla 1-portowego uchwytu In-line
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywany termin wysyłki08 stycznia 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
1900,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 stycznia 2027Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
Quality Segment
H
260-460 mm
L
250 mm
needle size
2.0 mm
width
30 mm
weight
0.5 kg1.1 lb
suitability
suitable for sampling
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A002A007A010
description
-
description
For use with 1-port holder, TC 25/NAC 18
description
For use with 1-port holder, TC 25/NAC 18
description
For use with Ingold holder
width
30 mm
width
-
width
-
width
-
H
260-460 mm
H
-
H
-
H
-
L
250 mm
L
-
L
-
L
-
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
needle size
2.0 mm
needle size
-
needle size
-
needle size
-
suitability
suitable for sampling
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)