Przejdź do
A006
NovaSeptum Stojak na worek, wielopróbkowy, do uchwytu 1-portowego, TC 25/NAC 18
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywany termin wysyłki10 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3700,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
3700,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 grudnia 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
Quality Segment
H
260-460 mm
L
250 mm
needle size
2.0 mm
width
280 mm
weight
0.5 kg1.1 lb
suitability
suitable for sampling
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A001A007A002
description
-
description
-
description
For use with 1-port holder, TC 25/NAC 18
description
For use with 1-port holder, TC 25/NAC 18
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
needle size
2.0 mm
needle size
2.0 mm
needle size
-
needle size
-
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
L
250 mm
L
250 mm
L
-
L
-
H
260-460 mm
H
260-460 mm
H
-
H
-
suitability
suitable for sampling
suitability
suitable for sampling
suitability
-
suitability
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)