Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Przewidywany termin wysyłki24 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 3390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
3390,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
silicone (medical grade, platinum cured)
Quality Segment
needle size
2.0 mm
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description 50mL |
| material silicone (medical grade, platinum cured) | material silicone (medical grade, platinum cured) | material silicone septum (platinum-cured), polyester body | material septum (Medical grade platinum-cured silicone), 316 stainless steel cannula (ASTM), polyester body |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility - |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| manufacturer/tradename NovaSeptum® | manufacturer/tradename NovaSeptum® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename NovaSeptum® |
| needle size 2.0 mm | needle size 1.0 mm | needle size - | needle size - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?