Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 pkg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 3710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3710,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
material
polyester body, silicone septum (platinum-cured)
agency
meets ISO 146441
146441, meets ISO 88 biological reactivity (all component materials)
product line
NovaSeptum® GO
feature
autoclavable
parameter
0-134 °C temp. range (32-273 °F), 6 bar max. pressure (87 psi)
application(s)
pathogen testing
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
storage temp.
room temp
General description
Application
Packaging
Preparation Note
Other Notes
- Septum: Platinum-cured silicone
- Body: Polyester
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description sterile; γ-irradiated | description sterile; γ-irradiated | description sterile; β-irradiated |
| material silicone septum (platinum-cured), polyester body | material PETG bottle, silicone septum (platinum-cured), 316 stainless steel cannula (ASTM®), TPE tubing, polyethylene bottle, polyester body (platinum-cured) | material silicone septum (platinum-cured), TPE tubing, 316 stainless steel cannula, PETG bottle (fluid contact layer), polyester body | material silicone septum (platinum-cured), 316 stainless steel cannula (ASTM®), silicone tubing, silicone syringe (platinum-cured silicone, medical fluid contact layer), polycarbonate syringe (fluid contact layer), polyester body (platinum-cured) |
| product line NovaSeptum® GO | product line NovaSeptum® GO | product line NovaSeptum® GO | product line NovaSeptum® GO |
| agency meets ISO 146441 | agency meets USP 88 Biological Reactivity (all component materials), according to ISO 11137 (sterilization), according to ISO 146441 | agency meets ISO 146441 | agency according to ISO 11137 (sterilization), meets USP 88 Biological Reactivity (all component materials), according to ISO 146441 |
| application(s) pathogen testing | application(s) cell therapy | application(s) cell therapy | application(s) cell therapy |
| parameter 0-134 °C temp. range (32-273 °F), 6 bar max. pressure (87 psi) | parameter 0.50 bar max. pressure (7.25 psi), -80-50 °C temp. range (-112-122 °F) | parameter 0.50 bar max. pressure (7.25 psi), -80-50 °C temp. range (-112-122 °F) | parameter -80-134 °C temp. range (-112-273 °F) ( |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia