Przejdź do
AB5152
Przeciwciało przeciwko kanałowi wapniowemu, bramkowanemu napięciem α 1A
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
P/Q-type
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, mouse
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
2
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CACNA1A(773)
Immunogen
Oczyszczony peptyd CNA1 z 865-881 podjednostki alfa 1A kanału wapniowego bramkowanego napięciem w mózgu szczura (Starr i wsp. 1991) (przystąpienie P54282) zawierający N-końcową lizynę i tyrozynę, sprzężony z KLH z gluteraldehydem (Westenbroek i wsp. 1995).
Application
Anti-Calcium Channel Antibody, Voltage Gated α 1A to przeciwciało przeciwko kanałowi wapniowemu do stosowania w IC, IP i WB.
Przygotowując próbki białek pełnej długości do Western blot lub immunoprecypitacji, procedury powinny być wykonywane w temperaturze 4°C, z następującą mieszaniną inhibitorów proteaz: pepstatyna A (1 μg/ml), leupeptyna (1 μg/ml), aprotynina (1 μg/ml), Pefabloc SC (0.2 mM), benzydamidyna (0,1 mg/ml) i inhibitory kalpainy I i II (po 8 μg/ml).
Immunoprecypitacja: 3 μg/mL
Immunocytochemia: 5 μg/mL (1:60). Zalecane późniejsze barwienie znakowanym
drugim przeciwciałem.
Western blot: 1,5 μg/ml (1:200) przy użyciu ECL
Rozcieńczenia powinny być wykonane przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje Cav2.1 (podjednostka alfa 1A, typ P/Q napięciowego kanału wapniowego, Cacna1a). Nie reaguje krzyżowo z żadnymi innymi białkami kanału wapniowego testowanymi do tej pory.
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji dodać glicerol (ASC gade lub lepszy w stosunku 1:1 i przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
ANTYGEN KONTROLNY: Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 20 μg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 5% sacharozy i 0,025% azydku sodu). Roztwór podstawowy antygenu można sporządzić przy użyciu 100 μl sterylnej wody dejonizowanej. Dla kontroli negatywnej, preinkubować 1 μg peptydu z 10 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)