Przejdź do
AB5164
Przeciwciało przeciwko receptorowi m1 muskarynowego receptora acetylocholiny
Chemicon®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μL
Przewidywany termin wysyłki08 listopada 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2260,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
21
2260,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 listopada 2027Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
Immunogen
Białko fuzyjne GST i część pętli międzykomórkowej i3 ludzkiego muskarynowego receptora acetylocholiny m1 (aminokwasy 227-353) (przystąpienie P11229).
Application
To przeciwciało przeciwko receptorowi muskarynowemu acetylocholiny m1 zostało zatwierdzone do stosowania w IH, WB do wykrywania receptora muskarynowego acetylocholiny m1.
Western blot: 1:200 przy użyciu ECL na błonach mózgu szczura z inhibitorami proteazy. M1 ma rozmiar około 60-80 kDa, niektóre preparaty dają dimery 125 kDa (zdjęcie). Podgrzewanie próbek do 80-90C zamiast pełnego wrzenia i dostosowanie pH próbki do neutralnego może pomóc w zapobieganiu tworzeniu się dimerów.
Rozcieńczenia należy wykonywać przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%).
Immunohistochemia: zamrożone skrawki szczura. 1:50-1:200, epitop wewnętrzny; stosować wyłącznie triton X-100 w buforze blokującym; rozcieńczyć przeciwciało pierwotne w PBS lub TBS z dodatkiem 0,5%-1% BSA lub wyłącznie NGS.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje białko m1 o pełnej długości. Nie wykazuje reaktywności krzyżowej z innymi białkami muskarynowymi testowanymi do tej pory.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Liofilizowana z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierającej 1% BSA i 0,05% azydku sodu jako środek konserwujący. Rozpuścić w 200 μl sterylnej wody dejonizowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciał (10 000 x g przez 5 min).
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 60 μg kontrolnego białka fuzyjnego (liofilizowany proszek). Roztwór podstawowy białka fuzyjnego można sporządzić przy użyciu 100 μl PBS. W przypadku kontroli pozytywnej, w Western blot przy użyciu 10 ng białka na pas minigel. W przypadku kontroli negatywnej, preinkubować 3 μg białka fuzyjnego z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M9808SAB4500244M0194
description
Chemicon®, from rabbit
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
UniProt accession no.
P11229
UniProt accession no.
P08482
UniProt accession no.
P11229
UniProt accession no.
-
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
rat ... Chrm1(25229)
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)