Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
5
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KCNJ6(3763)
Immunogen
Białko fuzyjne GST z C-końcowej części mysiego białka GIRK2 (aminokwasy 374-414) (przystąpienie P48542).
Application
Przeciwciało przeciwko kanałowi potasowemu GIRK2 wykrywa poziom kanału potasowego GIRK2 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IH i WB.
Western blot: 1:200 z użyciem ECL na błonach mózgu szczura.
Immunohistochemia na skrawkach mózgu szczura.
Rozcieńczenia należy wykonywać przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Immunohistochemia na skrawkach mózgu szczura.
Rozcieńczenia należy wykonywać przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Ion Channels & Transporters
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje pełną długość Kir3.2 (GIRK2, G-protein Activated Inwardly Rectifying Potassium Channel 2). Nie reaguje krzyżowo z żadnymi innymi antygenami kanału potasowego testowanymi do tej pory.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Liofilizowana z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierającej 1% BSA, 5% sacharozy jako stabilizatora i 0,025% azydku sodu jako środka konserwującego. Rozpuścić w 200 μl sterylnej wody dejonizowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciał (10 000 xg przez 5 min).
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania
Analysis Note
Kontrola
ANTYGEN KONTROLNY: Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 120 μg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek). Roztwór podstawowy antygenu można sporządzić przy użyciu 100 μl PBS. Dla kontroli pozytywnej, w Western blot użyj 20 ng białka na pas minigel. Dla kontroli negatywnej, preinkubować 3 μg białka fuzyjnego z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą być określone przez użytkownika końcowego.
ANTYGEN KONTROLNY: Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 120 μg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek). Roztwór podstawowy antygenu można sporządzić przy użyciu 100 μl PBS. Dla kontroli pozytywnej, w Western blot użyj 20 ng białka na pas minigel. Dla kontroli negatywnej, preinkubować 3 μg białka fuzyjnego z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?