Przejdź do
AB5206
Przeciwciało przeciwko kanałowi sodowemu, bramkowanemu napięciem, typ II mózgu
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Nav1.2, SCN2A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
7
Aby zapytać o ten produkt AB5206, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SCN2A(6326)
General description
228 kDa
Immunogen
Oczyszczony peptyd podjednostki alfa (aminokwasy 467-485) szczurzego napięciowego kanału sodowego typu II (VGSC) (przystąpienie P04775).
Application
Przeciwciało przeciw kanałowi sodowemu, bramkowane napięciem, typ II mózgu wykrywa poziom kanału sodowego i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IH i WB.
Wszystkie procedury, które mają otrzymać białko pełnej długości, powinny być wykonywane w temperaturze 4°C, a następująca mieszanina inhibitorów proteazy powinna być stosowana: pepstatyna A (1 μg/ml), leupeptyna (1 μg/ml), aprotynina (1 μg/ml), Pefabloc SC (0.2 mM), benzydamidyna (0,1 mg/ml) i inhibitory kalpainy I i II (po 8 μg/ml).
Western blot: 1:200 przy użyciu ECL na błonach mózgu szczura. Uwaga: W przypadku tego numeru serii zaleca się dodanie 2% Tritonu do przeciwciała.
Immunohistochemia na skrawkach mózgu szczura.
Rozcieńczenia powinny być wykonane przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje podjednostkę alfa typu II VGSC. Nie reaguje krzyżowo z żadnymi innymi antygenami kanału sodowego testowanymi do tej pory.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Liofilizowana z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierającej 1% BSA i 0,05% azydku sodu jako środek konserwujący. Rozpuścić w 200 μl sterylnej wody dejonizowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciał (10 000 xg przez 5 min).
ImmunoAffinity Purified
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
ANTYGEN KONTROLNY: Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 40 μg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek). Roztwór podstawowy antygenu można sporządzić przy użyciu 100 μl sterylnej wody dejonizowanej. W przypadku kontroli negatywnej, preinkubować 1 μg peptydu z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ZRB1300MABN1586AB5204
description
Chemicon®, from rabbit
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
clone 5H10.2, from mouse
description
Chemicon®, from rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat
Gene Information
human ... SCN2A(6326)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)