Przejdź do
AB5470
Przeciwciało przeciw kanałowi potasowemu TASK-2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μL
Przewidywany termin wysyłki26 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
2090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
unconjugated
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
polyclonal
species reactivity
rat, rabbit
concentration
(Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
FUNKCJA: SwissProt: O95279 # Zależny od pH, niewrażliwy na napięcie, prostujący na zewnątrz kanał potasowy. Prostowanie na zewnątrz jest tracone przy wysokich zewnętrznych stężeniach K(+).
ROZMIAR: 499 aminokwasów; 55130 Da
PODZIAŁ: Homodimer; połączony disiarczkiem.
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Błona; Wieloprzepustowe białko błonowe (potencjalne).
SPECYFICZNOŚĆ TISSUE: Obfita ekspresja w nerkach, wykryta również w wątrobie, łożysku i jelicie cienkim. W nerkach ekspresja jest ograniczona do dystalnych kanalików i przewodów zbiorczych. Nie ulega ekspresji w kanalikach proksymalnych lub kłębuszkach nerkowych.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: O95279 ## Należy do rodziny kanałów potasowych o dwóch porach (TC 1.A.1.8).
RÓŻNE: Hamowany przez chininę, chinidynę i zewnętrzne zakwaszenie.
Oczyszczony peptyd (TASK-2) odpowiadający resztom aminokwasowym 483-499 ludzkiego TASK-2 (przystąpienie O95279).
Application
Western blot: 1,5 μg/ml (1:200) na membranach nerek szczura przy użyciu ECL.
Immunohistochemia na skrawkach tkanek nerki szczura.
Rozcieńczenia powinny być wykonane przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Epitop jest specyficzny dla TASK-2 i nie występuje w żadnym innym znanym białku.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Liofilizowana z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierającej 1% BSA, 5% sacharozy jako stabilizatora i 0,025% azydku sodu jako środka konserwującego. Rozpuścić w 50 μl sterylnej wody dejonizowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciał (10 000 xg przez 5 min).
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
ANTYGEN KONTROLNY: Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 20 μg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek). Roztwór podstawowy antygenu można sporządzić przy użyciu 100 μl sterylnej wody dejonizowanej. Dla kontroli negatywnej, preinkubować 1 μg oczyszczonego peptydu z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P0981HPA059148AP308F
description
-
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
1.15 mg/mL, Chemicon®
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
species reactivity
rat, rabbit
species reactivity
human, rat
species reactivity
human
species reactivity
mouse
UniProt accession no.
O95279
UniProt accession no.
O14649
UniProt accession no.
O95279
UniProt accession no.
-
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot (chemiluminescent): 1:200
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:20-1:50
technique(s)
immunofluorescence: suitable
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)