Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4210,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human, rat
technique(s)
western blot (chemiluminescent): 1:200
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KCNK3(3777)
mouse ... Kcnk3(16527)
rat ... Kcnk3(29553)
Immunogen
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description affinity isolated antibody | description - | description - |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source - | biological source - |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| Gene Information human ... KCNK3(3777) | Gene Information human ... KCNK3(16527) | Gene Information - | Gene Information - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?