Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NTF3(4908)
Immunogen
Syntetyczny odpowiadający aminokwasom 84-104 szczurzego proNGF (przystąpienie P25427).
Application
To przeciwciało przeciwko czynnikowi wzrostu nerwów, pro jest zatwierdzone do stosowania w WB, IH do wykrywania czynnika wzrostu nerwów.
Western blotting: 1:200-1:500 z użyciem ECL na białku fuzyjnym His zawierającym całą pro-domenę szczurzego proNGF.
Immunohistochemia na skrawkach mózgu szczura.
Rozcieńczenia powinny być wykonane przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Immunohistochemia na skrawkach mózgu szczura.
Rozcieńczenia powinny być wykonane przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Neurochemistry & Neurotrophins
Neurochemistry & Neurotrophins
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje proNGF (czynnik wzrostu nerwów).
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA:
Sekwencja immunogenu ma 100% homologii z mysim i 76% homologii z ludzkim proNGF. Reaktywność z innymi gatunkami nie została jeszcze przetestowana.
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA:
Sekwencja immunogenu ma 100% homologii z mysim i 76% homologii z ludzkim proNGF. Reaktywność z innymi gatunkami nie została jeszcze przetestowana.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Liofilizowana z PBS, pH 7,4, zawierająca 1% BSA i 0,025% azydku sodu. Rozpuścić w 50 ml sterylnej wody destylowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciał (10 000 x g przez 5 min).
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać przeciwciało i peptyd kontrolny w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 40 μg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek). Roztwór podstawowy antygenu można sporządzić przy użyciu 100 μl sterylnej wody destylowanej. W przypadku kontroli negatywnej należy wstępnie inkubować 1 μg oczyszczonego peptydu z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 40 μg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek). Roztwór podstawowy antygenu można sporządzić przy użyciu 100 μl sterylnej wody destylowanej. W przypadku kontroli negatywnej należy wstępnie inkubować 1 μg oczyszczonego peptydu z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało przeciwko czynnikowi wzrostu nerwów, pro
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?