Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2430,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NEUROG2(63973)
General description
Immunogen
Application
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Immunocytochemistry: Cat. # AB5682 detected Neurogenin-2 in PC12 cells at 1:500 dilution. It was also detected in paraformaldehyde-fixed differentiated human neural stem cells.
ELISA: 0.5-1 μg/mL using 1 mg/mL control peptide (Catalog Number AG352) per well.
Immunohistochemistry on paraffin sections has been reported by Lamolet, B. et al. (2004)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Human brain Lysate.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Chemicon®, from rabbit | description affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension | description - | description clone 7G4, from mouse |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form - | antibody form purified immunoglobulin |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable, ELISA: suitable | technique(s) western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) western blot: 1:500 - 1:2000 | technique(s) immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunofluorescence: suitable, immunocytochemistry: suitable |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?