Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3700,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
ammonium sulfate suspension
mol wt
antigen 28.2 kDa
species reactivity
rodent, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NEUROG2(63973)
mouse ... Neurog2(11924)
rat ... Neurog2(295475)
General description
Immunogen
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension | description Chemicon®, from rabbit | description - | description clone 7G4, from mouse |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form - | antibody form purified immunoglobulin |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mol wt antigen 28.2 kDa | mol wt - | mol wt 29 kDa | mol wt - |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone 8F2Q8, monoclonal | clone 7G4, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?