Przejdź do
AB9656
Przeciwciało anty-Tau fosfo-seryna 262
Chemicon®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki14 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2650,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
5
2650,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer262)
Gene Information
human ... MAPT(4137)
General description
Tau jest neuronalnym białkiem związanym z mikrotubulami, występującym głównie w aksonach i funkcjonującym w celu promowania polimeryzacji tubuliny i stabilizacji mikrotubul. Tau, w swojej hiperfosforylowanej formie, jest głównym składnikiem sparowanych filamentów spiralnych (PHF), budulca zmian neurofibrylarnych w mózgu z chorobą Alzheimera (AD). Hiperfosforylowany Tau występuje również w zmianach neurofibrylarnych w szeregu innych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Hiperfosforylacja upośledza funkcję wiązania mikrotubul Tau, powodując destabilizację mikrotubul w mózgach AD, co ostatecznie prowadzi do degeneracji dotkniętych neuronów. Liczne kinazy serynowo-treoninowe, w tym GSK-3beta, kinaza białkowa A (PKA), kinaza zależna od cyklin 5 (cdk5) i kinaza kazeinowa II (CK2), fosforylują Tau. Seryna 262 może być fosforylowana przez GSK-3beta, PKA, CamKII, MARK i została uznana za główne miejsce w mózgu AD.
Immunogen
Syntetyczny peptyd aminokwasów otaczających miejsce fosfo-seryny 262 ludzkiego Tau.
Application
Western blot: 1:1,000. Sugerowany bufor blokujący to 5% BSA-TBST przez noc w temperaturze 2-8°C. Sugerowany bufor do rozcieńczania przeciwciał to 3% BSA-TBST. Sugerowany czas inkubacji przeciwciał to 2 godziny w temperaturze pokojowej.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj fosfo-serynę 262 Tau za pomocą tego przeciwciała anty-Tau fosfo-serynowego 262 zatwierdzonego do stosowania w WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Biochem/physiol Actions
Tau fosfoSeryna 262. Przeciwciało rozpoznaje pSerynę 262 Tau w próbkach rekombinowanego ludzkiego Tau poddanego działaniu PKA przez 45 minut. Reaktywność przeciwciała jest blokowana peptydem pSeryny 262, ale nie fosfopeptydem lub ogólnym peptydem zawierającym fosfoSerynę.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w postaci nierozcieńczonej przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Nie przechowywać w samorozmrażającej się zamrażarce.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB9652AB9676AB9658
description
Chemicon®, from rabbit
description
Chemicon®, from rabbit
description
Chemicon®, from rabbit
description
Chemicon®, from rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... MAPT(4137)
Gene Information
human ... MAPT(4137)
Gene Information
human ... MAPT(4137)
Gene Information
human ... MAPT(4137)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)