Przejdź do
AB9676
Przeciwciało anty-Tau fosfo-treonina 205
Chemicon®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki23 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2750,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
-
2750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr205)
Gene Information
human ... MAPT(4137)
General description
Tau jest neuronalnym białkiem związanym z mikrotubulami, występującym głównie w aksonach i funkcjonującym w celu promowania polimeryzacji tubuliny i stabilizacji mikrotubul. Tau, w swojej hiperfosforylowanej formie, jest głównym składnikiem sparowanych filamentów spiralnych (PHF), budulca zmian neurofibrylarnych w mózgu z chorobą Alzheimera (AD). Hiperfosforylowany Tau występuje również w zmianach neurofibrylarnych w szeregu innych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Hiperfosforylacja upośledza funkcję wiązania mikrotubul Tau, powodując destabilizację mikrotubul w mózgach AD, co ostatecznie prowadzi do degeneracji dotkniętych neuronów. Liczne kinazy serynowo-treoninowe, w tym GSK-3beta, kinaza białkowa A (PKA), kinaza zależna od cyklin 5 (cdk5) i kinaza kazeinowa II (CK2), fosforylują Tau. Fosforylacja treoniny 205 jest katalizowana przez GSK-3beta i cdk5 in vitro.
Immunogen
Syntetyczny peptyd aminokwasów otaczających miejsce fosfo-treoniny 205 ludzkiego Tau.
Application
To przeciwciało anty-Tau fosfo-treonina 205 jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania Tau fosfo-treoniny 205.
Western blot: 1:1,000. Sugerowany bufor blokujący to 5% BSA-TBST przez jedną godzinę w temperaturze pokojowej. Sugerowany bufor do rozcieńczania przeciwciał to 3% BSA-TBST. Sugerowany czas inkubacji przeciwciał to 2 godziny w temperaturze pokojowej.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Biochem/physiol Actions
Tau fosfoTreonina 205. Przeciwciało rozpoznaje p-treoninę 205 Tau w próbkach rekombinowanego ludzkiego Tau poddanego działaniu GSK-3beta przez 45 minut. Reaktywność przeciwciała jest blokowana przez peptyd pThreonine 205, ale nie przez peptyd niefosfopeptydowy lub ogólny peptyd zawierający fosfoThreoninę.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w postaci nierozcieńczonej przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Nie przechowywać w samorozmrażającej się zamrażarce.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB9656AB9668AB9652
description
Chemicon®, from rabbit
description
Chemicon®, from rabbit
description
Chemicon®, from rabbit
description
Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
P10636
UniProt accession no.
P10636
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)