Przejdź do
ABC259
Przeciwciało przeciwko białku 1 związanemu z tłuszczem
1.0 mg/mL, from rabbit
Synonim(y):
Death-associated protein 1, DAP-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
concentration
1.0 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DAP(1611)
General description
Białko związane ze śmiercią 1 lub znane również jako DAP-1/DAP1 i kodowane przez gen DAP/DAP1 jest negatywnym regulatorem autofagii. Związek DAP1 z autofagią został rozpoznany, ponieważ w przypadku knockdownów DAP1 występował zwiększony strumień autofagii, a DAP1 wykazywał szybki spadek fosforylacji w odpowiedzi na głód aminokwasów, kluczowy induktor autofagii. Mapowanie miejsc fosforylacji i analiza mutantów fosforylacji wykazały, że DAP1 jest funkcjonalnie wyciszony w rosnących komórkach poprzez zależną od mTOR fosforylację na Ser3 i Ser51. Inaktywacja mTOR podczas głodzenia spowodowała szybką redukcję tych miejsc fosforylacji i przekształciła białko w aktywny supresor autofagii. Wyniki te są zgodne z modelem "gazu i hamulca", w którym hamowanie mTOR kontroluje również mechanizm buforujący, który równoważy strumień autofagii i zapobiega jego nadmiernej aktywacji w warunkach niedoboru składników odżywczych. DAP1 jest również zaangażowany w pośredniczenie w śmierci komórek indukowanej interferonem gamma, w której często pośredniczy autofagia, a ostatnio wykazano, że jest ważny w regulacji miogenezy i apoptozy komórek satelitarnych podczas rozwoju. DAP1/Death-associated protein 1 jest regulowany przez fosforylację; fosforylacja przez MTOR hamuje supresyjną aktywność DAP w kierunku autofagii. DAP1 ulega ekspresji w większości komórek i jest regulowany w wielu komórkach nowotworowych.
Zaobserwowano ~15 kDa. W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający nieznanemu ludzkiemu białku związanemu ze śmiercią 1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:2000 z reprezentatywnej partii wykryło białko 1 związane ze śmiercią w ludzkich tkankach raka prostaty i prawidłowych jąder. (Uwaga: Użytkownikom końcowym zaleca się wykonanie rozcieńczenia 1:1000 w celu zwiększenia wydajności).
To przeciwciało przeciwko białku 1 związanemu ze śmiercią zostało zatwierdzone do stosowania w western blottingu i IHC do wykrywania białka 1 związanego ze śmiercią.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in serum starved and control NIH/3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected Death-associated protein 1 in serum starved NIH/3T3 cell lysate and demonstrated a loss of signal in control NIH/3T3 cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA029456D2178S7801
description
1.0 mg/mL, from rabbit
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone DAPK-55, ascites fluid
description
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, monkey
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)