Przejdź do
ABC522
Przeciwciało anty-MATE1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
2040,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
unconjugated
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rabbit, human
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego MATE1.
~62 kDa. W niektórych western blotach, specyficzne dla miejsca przeciwciała poliklonalne przeciwko C-końcowemu regionowi hMAT-1 ujawniły szerokie pasmo immunoreaktywnego białka o oczekiwanej wielkości (62 kDa) w błonach ludzkich nerek (Otsuka, M, et al. (2005). PNAS. 102(50):17923-17928). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Application
Epitop: C-terminus
Biochem/physiol Actions
Przewiduje się, że to przeciwciało reaguje z izoformą 1 i możliwą izoformą 3, ale nie z izoformą 2.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected MATE1 in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB2108089ABC244HPA038444
description
-
description
affinity isolated antibody
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
rabbit, human
species reactivity
human
species reactivity
human, rat
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
UniProt accession no.
Q96FL8
UniProt accession no.
O95260
UniProt accession no.
Q8WXA2
UniProt accession no.
O95260
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:200-1:500, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)