Przejdź do
ABC835
Przeciwciało anty-SDHD
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Succinate dehydrogenase [ubiquinone] cytochrome b small subunit, mitochondrial, CybS, CII-4, QPs3, Succinate dehydrogenase complex subunit D, Succinate-ubiquinone oxidoreductase cytochrome b small subunit, Succinate-ubiquinone reductase membrane anchor s
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SDHD(6392)
General description
Mała podjednostka dehydrogenazy bursztynianowej [ubichinonowej] cytochromu b, mitochondrialna (CybS), znana również jako CII-4 lub QPs3 lub podjednostka D kompleksu dehydrogenazy bursztynianowej lub mała podjednostka oksydoreduktazy bursztynianowo-ubichinonowej cytochromu b lub podjednostka kotwicy błonowej reduktazy bursztynianowo-ubichinonowej, i kodowana przez gen o nazwie SDHD lub SD14, jest jednym z czterech białek wchodzących w skład enzymu cyklu trójkarboksylowego - dehydrogenazy bursztynianowej (SCH). Badania wykazały, że mutacje w SDHD często prowadzą do dziedzicznych przyzwojaków, zwykle łagodnych nowotworów autonomicznego układu nerwowego, co sugeruje, że SDHD odgrywa również rolę genu supresorowego nowotworu. W jednej rodzinie z mutacją nonsensowną (R22X) w genie SDHD stwierdzono utratę heterozygotyczności w przyzwojakach, a w tych guzach aktywność enzymatyczna kompleksu II w mitochondrialnym łańcuchu oddechowym została całkowicie zniesiona. Ponadto zaobserwowano wysoki poziom czynników angiogennych EPAS1 i VEGF, które mogą stymulować wzrost guza.
Zaobserwowano ~16 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: region centralny
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający środkowemu regionowi ludzkiego anty-SDHD.
Application
Analiza immunocytochemiczna: 2,5 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło Anti-SDHD w komórkach EL4.
Wykryj SDHD za pomocą tego przeciwciała anty-SDHD zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting i ICC.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Affinity
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in EL4 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected Anti-SDHD in EL4 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABT110ZRB2111HPA048639
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... SDHD(6392)
Gene Information
human ... SDHD(6392)
Gene Information
human ... SDHD(6392)
Gene Information
human ... LDHD(197257)
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)