Przejdź do
ABT110
Przeciwciało anty-SDHD (CybS)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Succinate dehydrogenase [ubiquinone] cytochrome b small subunit, mitochondrial, CybS, CII-4, QPs3, Succinate dehydrogenase complex subunit D, Succinate-ubiquinone oxidoreductase cytochrome b small subunit, Succinate-ubiquinone reductase membrane anchor s
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
2
1810,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
sheep (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SDHD(6392)
General description
Podjednostka D kompleksu dehydrogenazy bursztynianowej (SDHD) należy do rodziny CybS i jest jedną z czterech podjednostek kompleksu dehydrogenazy bursztynianowej (SDH) zaangażowanych w łańcuch transportu elektronów w mitochondriach. Specyficzną rolą SDH jest przenoszenie elektronów z bursztynianu do ubichinonu, a podjednostka SDHD bierze udział w kotwiczeniu kompleksu SDH do wewnętrznej błony mitochondrialnej. Defekt SDHD został powiązany z zespołem Carneya-Stratakisa, stanem charakteryzującym się jednoczesnym występowaniem paraganglioma i mięsaków podścieliskowych żołądka.
~11 kDa. W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasmo o masie ~25 kDa.
Immunogen
Epitop: Domena topologiczna (macierz mitochondrialna)
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający topologicznej domenie ludzkiego SDHD (CybS).
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło SDHD (CybS) w komórkach NIH/3T3 i HeLa.
To przeciwciało anty-SDHD (CybS) jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, ICC do wykrywania SDHD (CybS).
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeleton
Biochem/physiol Actions
Inne homologie: Szczur (92% homologii sekwencji).
To przeciwciało rozpoznaje domenę topologiczną (macierz mitochondrialną) SDHD (CybS).
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa.
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SDHD (CybS) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABC835ZRB2111HPA045727
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
1F5-H2L2, recombinant monoclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
O14521
UniProt accession no.
O14521
UniProt accession no.
O14521
UniProt accession no.
O14521
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)