Przejdź do
ABD104
Przeciwciało anty-SnoN
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Ski-like protein, Ski-related oncogene, Ski-related protein, SnoN
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki22 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
-
1780,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SKIL(6498)
General description
Rodzina onkogenów Ski obejmuje Ski i Sno (nowy gen związany z Ski lub podobny do Ski). Członkowie rodziny Ski są białkami jądrowymi, które tworzą homodimery i heterodimery, wiążą się z DNA i działają jako aktywatory i represory transkrypcji. Białka Ski regulują aktywację transkrypcyjną specyficzną dla genów indukowanych przez TGFβ poprzez skuteczne tłumienie aktywności Smad, a tym samym hamują wzrost komórek indukowany przez TGFβ i produkcję macierzy zewnątrzkomórkowej. Ostatnio wykazano, że SnoN utrzymuje pluripotencję poprzez selektywną represję genów mezendodermalnych w ludzkich komórkach ES.
~80 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 358-372 ludzkiego białka SnoN.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 tego przeciwciała wykryło SnoN w ludzkich miocytach mięśni szkieletowych. Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 tego przeciwciała wykryło SnoN w ludzkiej tkance płucnej.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło SnoN w ludzkich embrionalnych komórkach macierzystych H9.
To przeciwciało anty-SnoN zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting oraz immunocytochemii i immunohistochemii do wykrywania SnoN.
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Pluripotent & Early Differentiation
Physical form
Oczyszczona surowica poliklonalna królika w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blot in a human placenta tissue lysate. Western Blot Analysis: 1 μg/ml of this antibody detected SnoN in a 10μg of human placenta tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA008472HPA014233ABE1070
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, ChIP: 1—10 μg (per reaction), immunohistochemistry: 1:200-1:500
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL (ICC-IF)
technique(s)
western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)