Przejdź do
AC111B
Owcze przeciwciało anty-Mysie IgG, wchłaniane gatunkowo, koniugat biotyny
from sheep, biotin conjugate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
-
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
sheep
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunoglobulina G (IgG) jest częścią rodziny immunoglobulin glikoproteinowych, które stymulują odpowiedź immunologiczną przeciwko organizmom patogennym. IgG przyczynia się do odpowiedzi immunologicznej poprzez mobilizację wrodzonych efektorowych komórek odpornościowych i indukowanie odpowiedzi prozapalnych. W takich reakcjach prozapalnych pośredniczą receptory Fcg, które oddziałują z sialilowanymi fragmentami Fc na cząsteczkach IgG.
~150 kDa.
Immunogen
Oczyszczone mysie IgG.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia została zatwierdzona przez barwienie immunohistochemiczne (rozcieńczenie 1:500) wycinka ludzkiej tkanki wątroby po zastosowaniu mysiego monoklonalnego przeciwciała pierwotnego anty-CREB (nr kat. MAB5432-C).
Sheep Anti-Mouse IgG Antibody, Species absorbed, Biotin conjugate jest przeciwciałem przeciwko Sheep Mouse IgG do stosowania w immunohistochemii.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Fragment Specific Secondary Antibodies
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało zostało zaabsorbowane gatunkowo i przetestowane za pomocą testu ELISA przed koniugacją, aby zapewnić minimalną reaktywność krzyżową wobec IgY kurczaka lub IgG z gatunków ludzi, szczurów, królików, świnek morskich i chomików, ale może reagować krzyżowo z immunoglobulinami innych gatunków.
W oparciu o analizę ELISA z użyciem nieskoniugowanego przeciwciała (nr kat. AC111), przeciwciało to reaguje z całą cząsteczką mysiej IgG (IgG>>IgG2a>IgG>>>>IgG1) z minimalną lub zerową reaktywnością krzyżową wobec mysiej IgA lub IgM.
Physical form
Oczyszczone owcze przeciwciało poliklonalne w PBS z 15 mg/ml BSA i 0,1% azydku sodu.
Fractionated by octanoic acid and ammonium sulfate cut, and then depleted with rat IgG column and mouse IgA column prior to biotin conjugation.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry in human prostate tissue.
Immunohistochemistry Analysis: Performance of this biotin-conjugated secondary antibody has been validated by immunohistochemistry staining (1:500 dilution) of human prostate tissue section following a mouse monoclonal anti-CREB primary antibody (Cat. No. MAB5432-C).
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AC111SAC111PSAB3701013
description
from sheep, biotin conjugate
description
from sheep, CY5 conjugate
description
from sheep, peroxidase conjugate
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
biological source
sheep
biological source
sheep
biological source
sheep
biological source
goat
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
biotin conjugate
conjugate
CY5 conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
unconjugated
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, indirect ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
isotype
-
isotype
-
isotype
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)