Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 875,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32160702
875,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
FUNKCJA: SwissProt: P22966 # Konwertuje angiotensynę I do angiotensyny II poprzez uwolnienie końcowego His-Leu, co powoduje wzrost aktywności zwężającej naczynia angiotensyny. Jest również zdolny do inaktywacji bradykininy, silnego środka rozszerzającego naczynia krwionośne. Ma również aktywność glikozydazy, która uwalnia białka zakotwiczone w GPI z błony poprzez rozszczepienie wiązania mannozy w ugrupowaniu GPI.| P12821 # Przekształca angiotensynę I w angiotensynę II poprzez uwolnienie końcowego His-Leu, co powoduje wzrost aktywności zwężającej naczynia angiotensyny. Jest również zdolny do inaktywacji bradykininy, silnego środka rozszerzającego naczynia krwionośne.
WSPÓŁCZYNNIK: Wiąże 1 jon cynku na podjednostkę i 2 jony chlorkowe na podjednostkę.
ROZMIAR: 732 aminokwasy; 83330 Da
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Enzym konwertujący angiotensynę, izoforma specyficzna dla jąder, forma rozpuszczalna: Wydzielana. & Błona komórkowa; Jednoprzebiegowe białko błonowe typu I.
SPECYFICZNOŚĆ TKANKI: Spermatocyty, dorosłe jądro.
DOMENA: SwissProt: P22966
PTM: Fosforylowany przez CK2 na Ser-725; co pozwala na retencję błonową (przez podobieństwo).
CHOROBA: SwissProt: P12821 # Warianty genetyczne ACE mogą być przyczyną podatności na udar niedokrwienny [MIM:601367]; znany również jako udar naczyniowo-mózgowy lub zawał mózgu. Udar mózgu to ostre zdarzenie neurologiczne prowadzące do śmierci tkanki nerwowej mózgu i skutkujące utratą funkcji motorycznych, czuciowych i/lub poznawczych. Udar niedokrwienny, wynikający z zamknięcia naczyń krwionośnych, jest uważany za wysoce złożoną chorobę składającą się z grupy heterogennych zaburzeń z wieloma genetycznymi i środowiskowymi czynnikami ryzyka. Wady ACE są przyczyną dysgenezji kanalików nerkowych (RTD) [MIM:267430]. RTD jest autosomalnym recesywnym ciężkim zaburzeniem rozwoju kanalików nerkowych, charakteryzującym się uporczywym bezmoczem płodowym i śmiercią okołoporodową, prawdopodobnie z powodu hipoplazji płuc spowodowanej wczesną małowodziem (fenotyp Pottera). & Warianty genetyczne ACE mogą wpływać na podatność na nefropatię cukrzycową [MIM:603933]. Nefropatia cukrzycowa to choroba nerek i wynikające z niej upośledzenie funkcji nerek spowodowane długotrwałym wpływem cukrzycy na mikrokrążenie (kłębuszki nerkowe) nerek. Objawy obejmują zwiększone stężenie białka w moczu i pogorszenie czynności nerek.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P22966 ## Należy do rodziny peptydaz M2.| P12821 ## Należy do rodziny peptydaz M2.
RÓŻNE: Aktywność glikozydazy prawdopodobnie wykorzystuje inne reszty miejsca aktywnego niż aktywność metaloproteazy. & Inhibitory ACE są powszechnie stosowane w leczeniu nadciśnienia i dysfunkcji serca.
WSPÓŁCZYNNIK: Wiąże 1 jon cynku na podjednostkę i 2 jony chlorkowe na podjednostkę.
ROZMIAR: 732 aminokwasy; 83330 Da
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Enzym konwertujący angiotensynę, izoforma specyficzna dla jąder, forma rozpuszczalna: Wydzielana. & Błona komórkowa; Jednoprzebiegowe białko błonowe typu I.
SPECYFICZNOŚĆ TKANKI: Spermatocyty, dorosłe jądro.
DOMENA: SwissProt: P22966
PTM: Fosforylowany przez CK2 na Ser-725; co pozwala na retencję błonową (przez podobieństwo).
CHOROBA: SwissProt: P12821 # Warianty genetyczne ACE mogą być przyczyną podatności na udar niedokrwienny [MIM:601367]; znany również jako udar naczyniowo-mózgowy lub zawał mózgu. Udar mózgu to ostre zdarzenie neurologiczne prowadzące do śmierci tkanki nerwowej mózgu i skutkujące utratą funkcji motorycznych, czuciowych i/lub poznawczych. Udar niedokrwienny, wynikający z zamknięcia naczyń krwionośnych, jest uważany za wysoce złożoną chorobę składającą się z grupy heterogennych zaburzeń z wieloma genetycznymi i środowiskowymi czynnikami ryzyka. Wady ACE są przyczyną dysgenezji kanalików nerkowych (RTD) [MIM:267430]. RTD jest autosomalnym recesywnym ciężkim zaburzeniem rozwoju kanalików nerkowych, charakteryzującym się uporczywym bezmoczem płodowym i śmiercią okołoporodową, prawdopodobnie z powodu hipoplazji płuc spowodowanej wczesną małowodziem (fenotyp Pottera). & Warianty genetyczne ACE mogą wpływać na podatność na nefropatię cukrzycową [MIM:603933]. Nefropatia cukrzycowa to choroba nerek i wynikające z niej upośledzenie funkcji nerek spowodowane długotrwałym wpływem cukrzycy na mikrokrążenie (kłębuszki nerkowe) nerek. Objawy obejmują zwiększone stężenie białka w moczu i pogorszenie czynności nerek.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P22966 ## Należy do rodziny peptydaz M2.| P12821 ## Należy do rodziny peptydaz M2.
RÓŻNE: Aktywność glikozydazy prawdopodobnie wykorzystuje inne reszty miejsca aktywnego niż aktywność metaloproteazy. & Inhibitory ACE są powszechnie stosowane w leczeniu nadciśnienia i dysfunkcji serca.
Application
Do stosowania w blokowaniu reaktywności AB5424P.
Optymalne rozcieńczenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne rozcieńczenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Physical form
Płyn w PBS, pH 7.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| Gene Information human ... ACE(1636) | Gene Information rat ... HTR1A(24473) | Gene Information human ... PER1(5187) | Gene Information human ... PER1(5187) |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) inhibition assay: suitable | technique(s) immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL | technique(s) immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| concentration 1.0 mg/mL | concentration 4 mg/mL | concentration - | concentration - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?