Przejdź do
ALIGNED25
Przewodnik wyrównywania Millipore dla filtracji próżniowej
25 mm, 5/PK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
613,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104909
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031613
613,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
silicone
technique(s)
vacuum filtration: suitable
diam.
25 mm
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
Akcesoria do filtracji próżniowej Millipore Glass
Prowadnica wyrównująca, 25 mm, 5/PK
Te akcesoria zostały zaprojektowane w celu zastąpienia części zawartych w szklanych zestawach do filtracji próżniowej Millipore lub zapewnienia alternatywnej konfiguracji.
Ten element jest akcesorium do zestawów uchwytów szklanych filtrów do mikroanalizy Millipore 25 mm.
Application
25 mm, 5/PK
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ALIGNED05XX1012508XX1012502
description
25 mm, 5/PK
description
47 mm, 5/PK
description
-
description
25 mm, Glass frit support
material
silicone
material
silicone
material
silicone stopper, parylene coating
material
fritted glass support (for filter), borosilicate glass base, borosilicate glass funnel(s), silicone stopper (parylene treated)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
vacuum filtration: suitable
application(s)
filtration
application(s)
filtration
application(s)
filtration
application(s)
filtration
diam.
25 mm
diam.
58 mm
diam.
-
diam.
25 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)