Merck
Filtry i strzykawka
Nasza szeroka oferta produktów filtrujących obejmuje papiery filtracyjne do analizy jakościowej i ilościowej, filtry w postaci wyciętych krążków, filtry strzykawkowe, urządzenia do filtracji odśrodkowej, filtry próżniowe i ciśnieniowe oraz płytki filtracyjne przeznaczone do pobierania próbek, klarowania, filtracji rozpuszczalników, dializy, diafiltracji, separacji, oczyszczania, a także zagęszczania i wzbogacania. Od chemii, przez nauki przyrodnicze i produkcję, aż po badania środowiskowe — oferujemy produkty filtrujące dostosowane do Twoich zastosowań i metod.    
Urządzenia Amicon®
Urządzenia Amicon®
Odśrodkowe i ciśnieniowe urządzenia do ultrafiltracji służące do zagęszczania białek, odsalania, wymiany buforów, separacji oraz diafiltracji próbek biologicznych i środowiskowych w ramach przygotowania do dalszych zastosowań.
Uchwyty do filtrów laboratoryjnych
Szeroki wybór uchwytów do filtrów wykonanych ze szkła, stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych, przeznaczonych do stosowania z filtrami membranowymi w postaci wyciętych krążków do filtracji cieczy i gazów, w tym uchwyty do filtrów strzykawkowych, obudowy filtrów liniowych oraz uchwyty do filtrów do filtracji próżniowej i ciśnieniowej.
Laboratoryjne uchwyty do filtrów
Zobacz więcej kategorii
Płytki filtracyjne Multiscreen®
Płyty filtracyjne Multiscreen®
Płytki filtracyjne MultiScreen® w formatach 96-dołkowym i 384-dołkowym, z różnymi opcjami membran, są przeznaczone do badań przesiewowych o wysokiej wydajności, testów ELISpot, testów wiązania ligandów, testów komórkowych, badań ADME, oczyszczania próbek po PCR oraz przygotowywania próbek.
Zobacz produkty
Membrany filtracyjne Millipore®
Membrany filtracyjne Millipore®
Membrany Millipore® od lat 50. XX wieku znajdują zastosowanie w filtracji laboratoryjnej w sektorach akademickim, farmaceutycznym i przemysłowym. Oferujemy szeroki wybór rodzajów membran, w tym mieszanki estrów celulozy MF-Millipore®, PVDF Durapore®, polieterosulfon Millipore Express® PLUS, a także hydrofilowy i hydrofobowy PTFE.
Zobacz produkty
Papier filtracyjny
Papier filtracyjny
Papiery filtracyjne Whatman® do analizy jakościowej i ilościowej.
Zobacz produkty
Filtry strzykawkowe
Filtry strzykawkowe
Wysokowydajne filtry strzykawkowe – sterylne i niesterylne – dostępne w szerokiej gamie materiałów membranowych i rozmiarów porów, przeznaczone do przygotowywania próbek do analizy metodą HPLC, UHPLC, chromatografii jonowej, badań rozpuszczalności oraz innych analiz.
Zobacz produkty
Membrany filtrujące
Membrany filtrujące
Membrany filtracyjne do filtrowania rozpuszczalników organicznych i roztworów wodnych w HPLC i innych metodach analitycznych, a także do stosowania w przygotowywaniu próbek, klarowaniu, usuwaniu cząstek stałych, pobieraniu próbek, sterylizacji filtracyjnej oraz technikach separacji i retentatu.
Zobacz produkty
Filtry strzykawkowe Millex®
Filtry strzykawkowe Millex®
Filtry strzykawkowe Millex® są dostępne w wersjach sterylnych i niesterylnych, w wielu wariantach membran i obudów, co zapewnia kompatybilność z różnymi rozpuszczalnikami i rodzajami próbek w zastosowaniach takich jak HPLC, UHPLC oraz badania rozpuszczalności. 
Zobacz produkty
Filtry odśrodkowe
Filtry odśrodkowe
Urządzenia filtrujące służące do zagęszczania i przygotowywania próbek biologicznych i środowiskowych do dalszej obróbki.
Zobacz produkty
Filtry próżniowe
Filtry próżniowe
Urządzenia i systemy do filtracji próżniowej z nakrętką butelkową, przeznaczone do rutynowej filtracji buforów, rozpuszczalników i pożywek hodowlanych; filtry bezstrzykawkowe do przygotowywania próbek do analizy metodą HPLC i UHPLC; lejki filtracyjne ciśnieniowe do suszenia substancji rozpuszczonych i związków chemicznych oraz lejki filtracyjne analityczne do badań mikrobiologicznych.
Zobacz produkty
Filtry próżniowe Stericup®
Filtry próżniowe Stericup®
Filtry Essential Stericup® i ekologiczne filtry Stericup® E stanowią integralne elementy systemów filtrujących, służące do ochrony kultur komórkowych. Do wyboru są różne membrany i rozmiary porów, zapewniające szybki przepływ, niskie wiązanie białek, zatrzymywanie mykoplazm oraz ograniczenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych.
Zobacz produkty