Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 824,00 zł |
Informacje o tej pozycji
824,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Sugerowane rozcieńczenie dla większości zastosowań: 1:50-1:200
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
FLUOROFOR/BIAŁKO:
Około 6,9 mg/mg; 2,6 mola FITC na mol IgG
Physical form
REKONSTYTUCJA:
Rekonstytuować do 1 mg/ml sterylną wodą destylowaną.
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Chemicon®, from rabbit | description Chemicon®, from goat | description Chemicon®, from goat | description Chemicon®, from goat |
| antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody | antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody | antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody | antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity rabbit | species reactivity mouse |
| technique(s) immunofluorescence: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable |
| conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
supp_hazards
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?