Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
1
biological source
rabbit
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
sheep
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Oczyszczone IgG owcze.
Application
Przeciwciało królicze przeciwko owczej IgG, koniugat FITC jest przeciwciałem przeciwko owczej IgG do stosowania w IF.
ROZCIEŃCZANIE:
Optymalne rozcieńczenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne rozcieńczenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Biochem/physiol Actions
Owcze IgG (H&L)
Physical form
Liofilizowany z 0,02 M buforu fosforanowego, 0,25 M NaCl z 15 mg / ml BSA i 0,1% azydku sodu.
REKONSTYTUCJA:
Rekonstytuować do 1 mg/ml sterylną wodą destylowaną.
REKONSTYTUCJA:
Rekonstytuować do 1 mg/ml sterylną wodą destylowaną.
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze 2-8°C do jednego roku. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze 2-8°C w postaci nierozcieńczonej przez okres do 6 miesięcy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?