Przejdź do
AP162F
Królicze przeciwciało IgG przeciw kurczętom, koniugat FITC
1.5 mg/mL, Chemicon®
Synonim(y):
IgY
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
chicken
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1.5 mg/mL
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Sugerowane rozcieńczenie dla większości zastosowań: 1:50-1:200 dla większości zastosowańOptymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj IgG kurczaka za pomocą tego króliczego przeciwciała przeciwko IgG kurczaka, koniugat FITC zatwierdzony do stosowania w IF.
Biochem/physiol Actions
IgY kurczaka (IgG (H+L))
SPECYFICZNOŚĆ PRZECIWCIAŁA:
W oparciu o immunoelektroforezę, przeciwciało reaguje z łańcuchami ciężkimi IgY kurcząt i łańcuchami lekkimi wspólnymi dla większości immunoglobulin kurcząt. Nie wykryto przeciwciał przeciwko nieimmunoglobulinowym białkom surowicy, ale przeciwciała mogą reagować krzyżowo z immunoglobulinami innych gatunków.
STOSUNEK FLUOROFORU DO BIAŁKA
7,0 ug/mg; 2,6 mola FITC na mol IgG.
Physical form
Liofilizowany. Bufor = 0,01 M fosforan sodu, 0,25 M NaCl, pH 7,6. Środek konserwujący 0,01% tiomersal, 0,05% azydek sodu z 15 mg/ml BSA.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)