Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Przewidywany termin wysyłki28 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1550,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 grudnia 2026Szczegóły
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1.3 mg/mL
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Biochem/physiol Actions
STOSUNEK ABSORBANCJI FLUOROFORU DO BIAŁKA:
A552/A280 = 2,3
Physical form
REKONSTYTUCJA:
Rozpuścić do 1 mg/ml w 0,5 ml jałowej wody destylowanej.
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1.3 mg/mL, Chemicon® | description 0.8 mg/mL, Chemicon® | description 1.5 mg/mL, Chemicon® | description Chemicon®, from donkey |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source donkey |
| technique(s) immunofluorescence: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable |
| species reactivity mouse | species reactivity rabbit | species reactivity rabbit | species reactivity mouse |
| conjugate CY3 conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate CY3 conjugate | conjugate CY3 conjugate |
| antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody | antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody | antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?