Przejdź do
AP194F
Osioł Przeciwciało IgY przeciw kurczętom, koniugat FITC, zaadsorbowany gatunek
Chemicon®, from donkey
Synonim(y):
Chicken IgG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 μg
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
9
1030,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
donkey
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
chicken
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Osioł przeciwciało przeciw IgY kurczaka, koniugat FITC, adsorbowane gatunkowo wykrywa poziom IgY kurczaka osła i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IF.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AP194CAP194PAP189F
description
Chemicon®, from donkey
description
Chemicon®, from donkey
description
Chemicon®, from donkey
description
1.5 mg/mL, Chemicon®
species reactivity
chicken
species reactivity
chicken
species reactivity
chicken
species reactivity
rat
biological source
donkey
biological source
donkey
biological source
donkey
biological source
donkey
conjugate
FITC conjugate
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
FITC conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)