Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mg | Przewidywany termin wysyłki28 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1500,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 października 2026Szczegóły
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
ELISA: 1:100 -1:800
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description Chemicon®, from goat | description Chemicon®, from goat | description 1.5 mg/mL, Chemicon® |
| technique(s) western blot: suitable, ELISA: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable |
| conjugate CY3 conjugate | conjugate CY3 conjugate | conjugate CY3 conjugate |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody | antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody |
| species reactivity rat | species reactivity rabbit | species reactivity rabbit |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| isotype IgG | isotype - | isotype - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?