Przejdź do
APT115
Zestaw do wykrywania Apo-BrdU
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 assays
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4460,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
4460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
all
Quality Segment
technique(s)
flow cytometry: suitable
detection method
fluorometric
General description
Zestaw CHEMICON APO-BRDU to dwukolorowa metoda barwienia do znakowania pęknięć DNA i całkowitego DNA komórkowego w celu wykrycia komórek apoptotycznych za pomocą cytometrii przepływowej (Li i in. 1995). Zestaw zawiera instrukcje i odczynniki wymagane do pomiaru apoptozy w komórkach, w tym; pozytywne i negatywne komórki kontrolne do oceny wydajności odczynnika; bufory do płukania, reakcji i płukania do przetwarzania poszczególnych etapów testu; enzym terminalnej deoksynukleotydylotransferazy (TdT), trifosforan bromodeoksyurydyny (Br-dUTP) i znakowane fluoresceiną przeciwciało anty-BrdU do znakowania pęknięć DNA oraz roztwór jodku propidium/RNazy A do przeciwbarwienia całkowitego DNA.
Preparation Note
Środki ostrożności i ostrzeżenia 1. Elementy tego zestawu są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie są przeznaczone do procedur diagnostycznych. 2. Pozytywne i negatywne komórki kontrolne zawierają 70% (v/v) etanol jako środek konserwujący; bufor płuczący i bufor reakcyjny zawierają kakodylan sodu (dimetyloarsynowy) jako bufor; bufor płuczący i bufor barwiący PI/RNase zawierają 0,05% (w/v) azydek sodu jako środek konserwujący. Materiały te są szkodliwe w przypadku połknięcia; unikać kontaktu ze skórą, natychmiast przemyć wodą. Patrz karty charakterystyki. 3. Enzym TdT nie zamarza w temperaturze -20oC, ponieważ znajduje się w 50% (v/v) roztworze glicerolu. Po podgrzaniu roztworu enzymu TdT należy odwirować probówkę przez 30 sekund, aby zmusić cały płyn do opadnięcia na dno probówki.
Other Notes
The APO-BRDU Kit is shipped in one container and consists of two packages. One package is shipped at ambient temperature and should be stored at 2-8°C upon arrival. The other package is styrofoam containing frozen ice packs and the reagent contents should be stored at -20°C upon arrival. Note: Upon arrival store the reagents at the appropriate temperatures. Reagent bottles have color coded caps to aid in their identification. Sufficient reagents are provided to process 60 cell suspensions including 5 mL positive and 5 mL negative control cell suspensions of approximately 1 x 106 cells per mL in 70% (v/v) ethanol. The control cells are derived from a human lymphoma cell line and have been fixed as described on page 6. Positive Control Cells, Brown cap Negative Control Cells, White cap Wash Buffer, Blue cap Reaction Buffer, Green cap TdT Enzyme, Yellow cap Br-dUTP, Violet cap Rinsing Buffer, Red cap Fluorescein~PRB-1 mAb, Orange cap PI/RNase Staining Buffer, Amber bottle
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B2531B84342752M
description
-
description
clone BU-33, ascites fluid, Immunohistology Grade
description
clone BU-33, purified from hybridoma cell culture
description
-
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1000 using sections of intestine from mouse or rat treated in vivo with BrdU
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1-2 μg/mL using sections of intestine from mice or rats treated in vivo with BrdU
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
fluorometric
detection method
-
detection method
-
detection method
colorimetric
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
species reactivity
all
species reactivity
wide range
species reactivity
wide range
species reactivity
guinea pig, rabbit, pig, mouse, horse, rat, canine, nonhuman primates, hamster, human
Piktogramy
FlameHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)